Key Documents
T137073
5-(4'-(BROMOMETHYL)(1,1'-BIPHENYL)-2-YL)-1-TRITYL-1H-TETRAAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C33H25BrN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
557.498
Numero MDL:
Altre note