Key Documents
S508128
1,3-BIS-(ALPHA,ALPHA,ALPHA,ALPHAPR,ALPHAPR,ALPHAPR-HEXAFLUORO-3,5-XYLYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H8F12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.247
Numero MDL:
Altre note