Key Documents
R794325
N-(4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)AMINE HCL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H28ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.008
Numero MDL:
Altre note