Key Documents
R739448
3-(1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-N'-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-2-METHYLPROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H24N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.452
Numero MDL:
Altre note