Key Documents
R695491
2-CHLORO-N-(((CHLOROACETYL)AMINO)(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H16Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.189
Numero MDL:
Altre note