Key Documents
R541508
3-(NAPHTHALENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.446
Numero MDL:
Altre note