Key Documents
R411469
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE SEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H14ClN5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.787
Numero MDL:
Altre note