Key Documents
R388645
2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXYLIC ACID (2-CHLORO-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H10ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.716
Numero MDL:
Altre note