P40506
N-Phthaloylglycine
97%
Sinonimo/i:
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic acid, Phthalimidoacetic acid
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
193-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3