JRD0025
4-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccc(F)cc2F
InChI
1S/C10H8BrF2N3/c1-5-9(11)10(14)16(15-5)8-3-2-6(12)4-7(8)13/h2-4H,14H2,1H3
VQXYGLSJMJPTTI-UHFFFAOYSA-N