GF89041204
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, black
Sinonimo/i:
AB303100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 890-412-04
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3