GF87062328
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NI296101
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 870-623-28
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm