GF76936090
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
100mm rod, 25mm diameter
Sinonimo/i:
CY257925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 769-360-90
L × diam.
100 mm × 25 mm