GF75209171
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
ZN536100
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 752-091-71
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm