GF74831014
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ET303250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 748-310-14
Misura
150 × 150 mm
Spessore
5 mm