Key Documents
GF66125471
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, natural
Sinonimo/i:
AC311100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 661-254-71
Lunghezza
1 m
Spessore
0.1 mm
Colore
natural