Key Documents
GF63742709
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 200 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077950
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 637-427-09
Lunghezza
200 mm
Diametro
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)