Key Documents
GF40037116
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 500, length 20 m, number of filaments
Sinonimo/i:
AL625720
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 400-371-16
Lunghezza
20 m