Key Documents
GF37976147
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 5 m, filament diameter 0.015mm
Sinonimo/i:
SI675721
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 379-761-47
Lunghezza
5 m
Diametro
0.015 mm , filament diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects