Key Documents
GF33648600
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, 0.5 mm diameter, length 200 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FE215150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 336-486-00
Lunghezza
200 m
Diametro
0.5 mm