Documenti
GF30666809
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
Sinonimo/i:
FE220170
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 306-668-09
diam. × spessore
4 mm × 0.01 mm