GF28717050
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 0.2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FK110250
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-170-50
Misura × spessore
0.2 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)