Key Documents
GF22168919
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, diam. 100 mm, clear
Sinonimo/i:
CV311200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 221-689-19
Diametro
100 mm
Spessore
0.2 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3