Key Documents
GF16938377
Molybdenum
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 1000 g, purity 99.9+%
Sinonimo/i:
MO006021
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mo
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141727
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 169-383-77
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
Peso
1000 g
Dimens. media particelle
<5 μm (FSSR)
P. eboll.
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials