Key Documents
GF13059873
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.67mm, L 317 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinonimo/i:
IM307055
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 130-598-73
Lunghezza
317 mm
Spessore delle pareti
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3