GF10509678
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
CY267945
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-096-78
Lunghezza
100 mm
Diametro
28 mm