GF09713493
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB000301, Columbium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 097-134-93
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N