CDS012234
ethyl-thiazol-2-ylmethyl-amine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CCNCc1nccs1
InChI
1S/C6H10N2S/c1-2-7-5-6-8-3-4-9-6/h3-4,7H,2,5H2,1H3
ICZJAGGKGHNBQO-UHFFFAOYSA-N