CDS011078
1-methyl-2-pyrrolidinemethanol
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CN1CCCC1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3
VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYSA-N