CDS006326
3-Methyl-1H-indazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1n[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
FWOPJXVQGMZKEP-UHFFFAOYSA-N