Key Documents
CBR01158
Sigma-Aldrich
N-(3-Methoxybenzyl)glycine
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Forma fisica
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1cccc(CNCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-9-4-2-3-8(5-9)6-11-7-10(12)13/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
OGPDDYUQRFSYEJ-UHFFFAOYSA-N