Documenti
B73201
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthol
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC10H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Chaoren Shen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(54), 13369-13378 (2017-06-27)
The palladium-catalyzed chemoselective carbonylation of bromoaryl triflates is reported. The selective C-Br bond versus C-OTf (OTf=triflate) bond functionalization can be remarkably tuned by the combination of the ligand [4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (Xantphos) vs. 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene (DPPF)] and the solvent (toluene vs. DMSO). The