B56609
9-Bromoanthracene
94%
About This Item
Saggio
94%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3