919217
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 600 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Fluorescenza
FWHM 23-28 nm
λem 600 nm
, quantum yield ≥70%
Gruppo funzionale
oleic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C