914681
Aluminum oxide milled nanofibers alpha alumina
Sinonimo/i:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Livello qualitativo
Forma fisica
nanofiber
powder (fluffy)
fiber diam. × L
300-900 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Area superficiale
30-50 m2/g
Colore
white
primary crystallite size
(alpha)
Conducibilità
<10^-16 S/cm (Electrical)
Punto di fusione
2072 °C
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio