900777
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, thiol functionalized
Sinonimo/i:
Mesoporous slica, Thiol functionalized SBA-16, Thiol functionalized mesoporous slica
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
<150 μm
Dimensione pori
5 nm pore size
Gruppo funzionale
thiol
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)