85730
Stearoyl chloride
technical, ≥90% (GC), strongly brown
Sinonimo/i:
Octadecanoyl chloride
About This Item
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Forma fisica
liquid
Colore
strongly brown
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-22 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
165 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges