809829
Atrazine-(triazyl-13C3,15N3)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine-(triazyl-13C3,15N3)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN[13C]1=[15N][13C](NC(C)C)=[15N][13C](Cl)=[15N]1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i6+1,7+1,8+1,12+1,13+1,14+1
MXWJVTOOROXGIU-ZNLDTMSVSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3