Key Documents
790370
Sigma-Aldrich
Phloretin-(hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H14O5
Peso molecolare:
280.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CCC(C2=C(O)C=C(O)C=C2O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2/i1+1,2+1,4+1,5+1,9+1,10+1
VGEREEWJJVICBM-OPDSVROQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2