Documenti
776157
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.323
Densità
1.334 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44.4 °C