Key Documents
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BrZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
Concentrazione
0.6 M in THF
Impurezze
<5% free chloride
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C