Key Documents
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluorobutyric acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.351
Punto di fusione
25-31 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)