Documenti fondamentali
739839
Sigma-Aldrich
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Calciferol (6,19,19-d3) solution, Ercalciol (6,19,19-d3) solution, Ergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28D3H41O
Peso molecolare:
399.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
1 mg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Vitamin D2 is also known as ergocalciferol. It is produced by plants and mushrooms when exposed to sunlight.
Vitamin D2 (6,19,19-d3) or ergocalciferol (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Vitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of vitamin D2 concentration in human blood via LC-MS/MS.
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)