Key Documents
735299
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-2-butenoic acid hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Dimethylamino crotonic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
157-162 °C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3