Key Documents
708747
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CD3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
PM
118.49 by atom % calculation
P. eboll.
60 °C/21 mmHg
Densità
1.531 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1D3
QARBMVPHQWIHKH-KQORAOOSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup