Key Documents
707716
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C513CH10D3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
76-78 °C/11 mmHg
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)