Key Documents
701777
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(p-cymene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinonimo/i:
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Formula condensata:
C15H19Ru · PF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.35
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
83-84 °C
Stringa SMILE
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3