Key Documents
687839
Sigma-Aldrich
3-Nitro-4-hydroxyphenyl-13C6 acetic acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H7NO5
Peso molecolare:
203.10
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
146-148 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C]1=[13C][13C]=[13C](CC(O)=O)[13C]=[13C]1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
COVPALHZVMEROO-JTZKEMBVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3