685518
Malonyl coenzyme A lithium salt
97% (CP)
Sinonimo/i:
Malonyl coenzyme A lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3