Key Documents
681326
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonamide
90%
Sinonimo/i:
SES-NH2
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2CH2SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
81-87 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful reagent for introduction of a SES-protected nitrogen functionality, which can be cleaved with fluoride ion.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)